Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-(Ethylthio)acetophenone


022394-1G 022394-5G
FLUO022394-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022394-1G FLUO022394-5G
4'-(Ethylthio)acetophenone
4'-(Ethylthio)acetophenone


Formule: C₁₀H₁₂OS
MW: 180,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD06201229
Numéro CAS: 3585-73-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité