4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone
Synonyms: 4-(tert-Butyl)phenacyl chloride
011112-5G 011112-25G
FLUO011112-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011112-5G FLUO011112-25G
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone
Formule: C₉H₉ClO
MW: 210,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00171621
Numéro CAS: 21886-62-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité