2-Bromo-3-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3861-5G B3861-25G
TCIAB3861-5GEA 78.1 EUR InStock
TCIAB3861-5G TCIAB3861-25G
2-Bromo-3-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-3-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD01570896
Numéro CAS: 24100-18-3
EINECS: 246-017-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75c39a7b64d173abc4bab743e8498909cf2ab2e0&vid=75c39a7b64d173abc4bab743e8498909cf2ab2e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité