Ammonium chlorure, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
0038.0500EA 46.24 EUR InStock
0038.0500 0038.1000
Ammonium chlorure, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ammonium chloride
Formule: NH₄Cl
MW: 53,49 g/mol
Point de fusion: 335 °C
Densité: 1.5256 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Specifications. Meets Reagent Specificatons for testing USP/NF monographs.
Assay (argentometric titrn.) min. 99.5 %
Calcium (Ca) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.5 - 5.5
Residue after Ignition max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.002 %
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 2
Trace Impurities (in ppm)Magnesium (Mg) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Phosphate (PO4) max. 2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité