Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloro-7-méthylindoline-2,3-dione

Synonyms: 5-Chloro-7-methylindoline-2,3-dione, 5-Chloro-7-methyl-1H-indole-2,3-dione

047097-1G 047097-5G
FLUO047097-1GEA 0 EUR InStock
FLUO047097-1G FLUO047097-5G
5-Chloro-7-méthylindoline-2,3-dione
5-Chloro-7-méthylindoline-2,3-dione


Formule: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047218
Numéro CAS: 14389-06-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité