2'-Hydroxyacétophénone standard de référence organique
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0042.13EA 785 EUR InStock
PROOMM0042.13
2'-Hydroxyacétophénone standard de référence organique
2'-Hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C (1013 hPa)
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002219
Numéro CAS: 118-93-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité