L(+)-Tartrate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (+)-Diethyl L-tartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-(+)-Diethyl tartrate, Diethyl L-tartrate, L(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-Diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, (R,R)-(+)-Diethyl tartrate
T0003-25G T0003-500G T0003-100G
TCIAT0003-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAT0003-25G TCIAT0003-500G TCIAT0003-100G
L(+)-Tartrate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
L(+)-Tartrate de diéthyle
Formule: C₈H₁₄O₆
MW: 206,2 g/mol
Point d'ébullition: 162°C
Point de fusion: 18.7 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 152°C
Numéro MDL: MFCD00009143
Numéro CAS: 87-91-2
EINECS: 201-783-3
Merck Index: 14,03855
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11dd299b548c40e754d0af1546add7685576bbbf&vid=11dd299b548c40e754d0af1546add7685576bbbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.6 to +7.9 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité