L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide indole-3 acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: IAA, 1H-Indole-3-acetic acid, Heteroauxin, 3-Indoleacetic acid
I0022-25G I0022-5G
TCIAI0022-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAI0022-25G TCIAI0022-5G
Acide indole-3 acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide indole-3 acétique
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005636
Numéro CAS: 87-51-4
EINECS: 201-748-2
Merck Index: 14,04964
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=890c3756018884834d6ef23cd68d83fd25db4919&vid=ea92b80bc98698961996053ae1ddd829b7119fd3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité