Acide L(+)-tartrique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
T0025-25G T0025-500G
TCIAT0025-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0025-25G TCIAT0025-500G
Acide L(+)-tartrique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide L(+)-tartrique
Formule: C₄H₆O₆
MW: 150,09 g/mol
Point d'ébullition: 399 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 168…170 °C
Densité: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064207
Numéro CAS: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
ATTEINDRE: 01-2119537204-47
Merck Index: 14,09070
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6cd3f89ad2da4efa98cc4ab0eeea77816cadb2b&vid=f6cd3f89ad2da4efa98cc4ab0eeea77816cadb2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless powder to crystal
Optical purity (LC) min. 99.5 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +13.0 deg (C=20, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité