Guanidinium chlorure
Fournisseur: G Bioscienes
Attention
BC88 BC85 RC-057
BC88EA 404 EUR InStock
BC88 BC85 RC-057
Guanidinium chlorure
Guanidinium chlorure
A selection of strong chemicals to aid in the denaturation of proteins. Denaturants, or chaotropes, disrupt water interactions resulting in the solubilization of hydrophobic proteins and peptides. The chaotropes also act on all proteins to unfold them and alter their three-dimensional structure.
Available as a powder or 8M solution
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1.354 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité