Triméthylamine ∼25% (p/p) ∼3.2 mol/L dans le methanol
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT2268-100MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAT2268-100ML TCIAT2268-500ML
Triméthylamine ∼25% (p/p) ∼3.2 mol/L dans le methanol
Triméthylamine
Formule: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008327
Numéro CAS: 75-50-3
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/61/28996061.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 25.0 to 27.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité