2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol] ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour matériau tampon
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB1057-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAB1057-25G
2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol] ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour matériau tampon
2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol]
Formule: C₁₁H₂₆N₂O₆
MW: 282,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004689
Numéro CAS: 64431-96-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/29/16/28932916.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 165.0 to 167.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité