di-Potassium peroxodisulfate, BAKER INSTRA-ANALYZED® pour l'analyse de traces de métaux, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Potassium peroxodisulfatePotassium persulfate
3239-01EA 231.5 EUR InStock
3239-01 3239-05
di-Potassium peroxodisulfate, BAKER INSTRA-ANALYZED® pour l'analyse de traces de métaux, J.T.Baker®
di-Potassium peroxodisulfate
Formule: K₂S₂O₈
MW: 270,32 g/mol
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011386
Numéro CAS: 7727-21-1
ONU: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (K₂S₂O₈) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Chlorine Compounds (as Cl) ≤0.001 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤2.000 ppm
Trace Impurities - Mercury (Hg), For Information Only
Phosphate (PO₄) ≤2.5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité