Ammonium persulfate (APS), en poudre pour l'électrophorèse
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: di-Ammonium peroxodisulfate
RC-017EA 157 EUR InStock
RC-017
Ammonium persulfate (APS), en poudre pour l'électrophorèse
Ammonium persulfate (APS)
Formule: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228,2 g/mol
Point de fusion: 120 °C
Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003390
Numéro CAS: 7727-54-0
ONU: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/39/16640639.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité