Chlorure de toluène-o-sulfonyle ≥75.0% (par GC) (contains ca. 23% isomer)
Fournisseur: TCI
Danger
T0284-25G T0284-500G
TCIAT0284-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0284-25G TCIAT0284-500G
Chlorure de toluène-o-sulfonyle ≥75.0% (par GC) (contains ca. 23% isomer)
Chlorure de toluène-o-sulfonyle
Formule: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,65 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.2 °C
Densité: 1,3383 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00024874
Numéro CAS: 133-59-5
EINECS: 205-113-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6942368e5055f1a41c266f5f87200ba5f733005e&vid=6942368e5055f1a41c266f5f87200ba5f733005e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 75.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité