Décahydronaphtalène
Fournisseur: Roth Carl
Danger
4438.1 4438.2 4438.3
ROTH4438.1EA 38.9 EUR InStock
ROTH4438.1 ROTH4438.2 ROTH4438.3
Décahydronaphtalène
Décahydronaphtalène
Formule: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Point d'ébullition: 189…191 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼–40 °C
Densité: 0.8696 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004130
Numéro CAS: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
ONU: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité