Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-5-nitroveratrole

Synonyms: 1-Bromo-3,4-dimethoxy-6-nitrobenzene, 1-Bromo-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzene

038554-25G 038554-5G
FLUO038554-25GEA 0 EUR InStock
FLUO038554-25G FLUO038554-5G
4-Bromo-5-nitroveratrole
4-Bromo-5-nitroveratrole


Formule: C₈H₈BrNO₄
MW: 262,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047665
Numéro CAS: 51072-66-3
EINECS: 256-951-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité