Bleu de bromophénol
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromophénol]
RC-027EA 325 EUR InStock
RC-027
Bleu de bromophénol
Bleu de bromophénol
Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
Point de fusion: 273 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
Merck Index: 13,01429
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité