2-Chloro-4-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC2627-5GEA 80.3 EUR InStock
TCIAC2627-5G
2-Chloro-4-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
Point d'ébullition: 140°C
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD04039345
Numéro CAS: 34941-91-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/69/28939669.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité