trans-m-Coumaric acid ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0655-25G C0655-5G
TCIAC0655-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAC0655-25G TCIAC0655-5G
trans-m-Coumaric acid ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
trans-m-Coumaric acid
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004390
Numéro CAS: 14755-02-3
EINECS: 209-615-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63679b6f7fdb861a469d702e2115655986a7f939&vid=26e24dc752c27cbdacc993d8308fd91677346d36&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité