2-Méthylbut-3-yne-2-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0180-25ML M0180-500ML
TCIAM0180-25MLEA 0 EUR InStock
TCIAM0180-25ML TCIAM0180-500ML
2-Méthylbut-3-yne-2-ol ≥98.0% (par GC)
2-Méthylbut-3-yne-2-ol
Formule: C₅H₈O
Point d'ébullition: 103°C
Point de fusion: 3 °C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 19°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004467
Numéro CAS: 115-19-5
EINECS: 204-070-5
ONU: 1987
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06034
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8d50fdfa49d3767e7aea2879d43b458f11a1b9b&vid=a8d50fdfa49d3767e7aea2879d43b458f11a1b9b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité