D(-)-Tartrate de diéthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: (S,S)-(-)-Tartrate de diéthyle
TCIAT1195-250GEA 202 EUR InStock
TCIAT1195-250G TCIAT1195-25G
D(-)-Tartrate de diéthyle ≥97.0% (par GC)
D(-)-Tartrate de diéthyle
Formule: C₈H₁₄O₆
MW: 206,2 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: 17 °C
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00064451
Numéro CAS: 13811-71-7
Merck Index: 14,03855
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/43/28995243.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -7.5 to -8.1 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité