2-Bromo-4,5-difluorophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,4-difluoro-6-hydroxybenzene
B3845-5G B3845-1G
TCIAB3845-5GEA 51.7 EUR InStock
TCIAB3845-5G TCIAB3845-1G
2-Bromo-4,5-difluorophénol ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4,5-difluorophénol
Formule: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00070751
Numéro CAS: 166281-37-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9887993998aba2650dbf0e22f75908ef6a212507&vid=9887993998aba2650dbf0e22f75908ef6a212507&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité