1-Chloro-4-éthoxybenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC0239-25GEA 126 EUR InStock
TCIAC0239-25G
1-Chloro-4-éthoxybenzène ≥99.0% (par GC)
1-Chloro-4-éthoxybenzène
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point d'ébullition: 214°C
Numéro MDL: MFCD00058931
Numéro CAS: 622-61-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/92/28937292.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Freezing point 16.0 to 19.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité