Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanate de 4-éthylphényle

Synonyms: 1-Ethyl-4-isocyanatobenzene

046948-25G 046948-5G
FLUO046948-25GEA 0 EUR InStock
FLUO046948-25G FLUO046948-5G
Isocyanate de 4-éthylphényle
Isocyanate de 4-éthylphényle


Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C (27 mmHg)
Densité: 1.024 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013881
Numéro CAS: 23138-50-3
EINECS: 245-446-9
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité