Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanate de 4-méthoxyphényle

Synonyms: 1-Isocyanato-4-methoxybenzene

046953-100G 046953-25G
FLUO046953-100GEA 0 EUR InStock
FLUO046953-100G FLUO046953-25G
Isocyanate de 4-méthoxyphényle
Isocyanate de 4-méthoxyphényle


Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Point d'ébullition: 106 °C (1013 hPa)
Densité: 1.1559 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002026
Numéro CAS: 5416-93-3
EINECS: 226-513-1
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité