Chlorure de 3,4-diméthoxybenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D4093-5G D4093-25G
TCIAD4093-5GEA 61.6 EUR InStock
TCIAD4093-5G TCIAD4093-25G
Chlorure de 3,4-diméthoxybenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3,4-diméthoxybenzoyle
Formule: C₉H₉ClO₃
Point d'ébullition: 95 - 98 °C (1 -rr)
Point de fusion: 71 °C
Numéro MDL: MFCD00000674
Numéro CAS: 3535-37-3
EINECS: 222-568-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15930e268e3d2ef7ff0200a654c60262b857b938&vid=15930e268e3d2ef7ff0200a654c60262b857b938&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité