3-Bromo-5-méthoxypyridine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB3684-5GEA 135 EUR InStock
TCIAB3684-5G TCIAB3684-1G
3-Bromo-5-méthoxypyridine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
3-Bromo-5-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234169
Numéro CAS: 50720-12-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/05/28935005.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité