Acide 4-chloro-o-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2508-5G C2508-25G
TCIAC2508-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAC2508-5G TCIAC2508-25G
Acide 4-chloro-o-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-chloro-o-toluique
Formule: C₈H₇ClO₂
Numéro MDL: MFCD00045852
Numéro CAS: 7499-07-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d3060dcf804ec273d9fc342ea2d0f7eb271bdc7&vid=8d3060dcf804ec273d9fc342ea2d0f7eb271bdc7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité