Propyltriéthoxysilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T2867-25G T2867-100G
TCIAT2867-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAT2867-25G TCIAT2867-100G
Propyltriéthoxysilane ≥98.0% (par GC)
Propyltriéthoxysilane
Formule: C₉H₂₂O₃Si
Numéro MDL: MFCD00026756
Numéro CAS: 2550-02-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22a9be96905fb49142afd14956c9cf628cfe50ea&vid=22a9be96905fb49142afd14956c9cf628cfe50ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité