Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Biuret ≥99.0% (sur base azote total) pour analyse d'engrais

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAB3228-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB3228-1G
Biuret ≥99.0% (sur base azote total) pour analyse d'engrais
Biuret


Formule: C₂H₅N₃O₂
MW: 103,08 g/mol
Point de fusion: 188 °C
Numéro MDL: MFCD00007946
Numéro CAS: 108-19-0
Merck Index: 13,01305
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/48/28934648.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité