Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloroformiate de 4-nitrophényle

Danger

038189-100G 038189-25G
FLUO038189-100GEA 0 EUR InStock
FLUO038189-100G FLUO038189-25G
Chloroformiate de 4-nitrophényle
Chloroformiate de 4-nitrophényle


Formule: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Point d'ébullition: 159 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 78…81 °C
Numéro MDL: MFCD00007321
Numéro CAS: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité