Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Diméthylbiphényle

Synonyms: 4,4'-Bitolyl, 4,4'-Dimethyldiphenyl

046939-25G 046939-5G
FLUO046939-25GEA 0 EUR InStock
FLUO046939-25G FLUO046939-5G
4,4'-Diméthylbiphényle
4,4'-Diméthylbiphényle


Formule: C₁₄H₁₄
MW: 182,27 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117…122 °C
Densité: 1.102 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008545
Numéro CAS: 613-33-2
EINECS: 210-337-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité