Chrysène ≥98.0% (par GC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Danger
C0339-1G C0339-100MG
TCIAC0339-1GEA 379 EUR InStock
TCIAC0339-1G TCIAC0339-100MG
Chrysène ≥98.0% (par GC), purifié par sublimation
Chrysène
Formule: C₁₈H₁₂
MW: 228,29 g/mol
Point d'ébullition: 448°C
Point de fusion: 250…252 °C
Densité: 1,274 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003698
Numéro CAS: 218-01-9
EINECS: 205-923-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02255
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=818364151cf7b86c1226d381ac23966dac7d0a81&vid=1acbbe5a6795729d1809a48c26dc64a98079f069&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité