Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS)
Fournisseur: G Bioscienes
RC-073 RC-072
RC-073EA 401 EUR InStock
RC-073 RC-072
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS)
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MOPS)
Formule: C₇H₁₅NO₄S
Point de fusion: > 250 °C
Point d'éclair: 110 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006183
Numéro CAS: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité