Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ω,ω-Difluoroacétophénone

Synonyms: 2,2-Difluoroacetophenone, 2,2-Difluoro-1-phenylethanone, α,α-Difluoroacetophenone

024842-1G 024842-5G
FLUO024842-1GEA 0 EUR InStock
FLUO024842-1G FLUO024842-5G
ω,ω-Difluoroacétophénone
ω,ω-Difluoroacétophénone


Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD06246879
Numéro CAS: 395-01-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité