Buffer, sodium acetate, 3 M aq, soln, pH 5,2, RNAse free
Fournisseur: Thermo Scientific
J61928.AK J61928.AE
J61928.AKEA 125 EUR InStock
J61928.AK J61928.AE
Buffer, sodium acetate, 3 M aq, soln, pH 5,2, RNAse free
Buffers Tampons de clonage
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 is been widely used in for precipitation of nucleic acids and preparation of gel stains for protein gel electrophoresis.
  • RNase-free
Sodium acetate buffer solution is suitable for precipitation of DNA, elution of proteins and for use in molecular biology applications such as Chip-on-Chip assay and in vitro enzyme inhibition assay.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité