D(-)-Lysine monochlorhydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
L0128-25G L0128-5G
TCIAL0128-25GEA 218 EUR InStock
TCIAL0128-25G TCIAL0128-5G
D(-)-Lysine monochlorhydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
D(-)-Lysine monochlorhydraté
Formule: C₆H₁₅ClN₂O₂
MW: 182,65 g/mol
Point de fusion: 261…262 °C
Numéro MDL: MFCD00012920
Numéro CAS: 7274-88-6
EINECS: 230-691-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eef64c80bb80f86ebd8de70f6267fb42cfb3ffca&vid=eef64c80bb80f86ebd8de70f6267fb42cfb3ffca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -24.0 deg (C=8, HCl (1+1))
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité