Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanate de benzoyle


046912-100G 046912-25G
FLUO046912-100GEA 0 EUR InStock
FLUO046912-100G FLUO046912-25G
Isocyanate de benzoyle
Isocyanate de benzoyle


Formule: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Point d'ébullition: 75 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: 28…29 °C
Densité: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002032
Numéro CAS: 4461-33-0
EINECS: 224-717-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité