Hydrogénoadipate de méthyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1738-25G A1738-100G
TCIAA1738-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAA1738-25G TCIAA1738-100G
Hydrogénoadipate de méthyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Hydrogénoadipate de méthyle
Formule: C₇H₁₂O₄
Point d'ébullition: 162°C
Point de fusion: 9°C
Densité: 1,1236 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004418
Numéro CAS: 627-91-8
EINECS: 211-019-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2dfde55707b5f2f5a8c2e4a797da37a1ac6f530&vid=c2dfde55707b5f2f5a8c2e4a797da37a1ac6f530&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité