6-Éthyl-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Ethyl-6-methylaniline, 2-Amino-3-ethyltoluene
M0772-25ML M0772-500ML
TCIAM0772-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0772-25ML TCIAM0772-500ML
6-Éthyl-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Éthyl-o-toluidine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 231 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –33 °C
Densité: 0,969 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 111°C
Numéro MDL: MFCD00007752
Numéro CAS: 24549-06-2
EINECS: 246-309-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52dcee054d2eeaa672f848513160ae6e16bd8b95&vid=52dcee054d2eeaa672f848513160ae6e16bd8b95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité