2,4-Difluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4173-1G D4173-5G
TCIAD4173-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAD4173-1G TCIAD4173-5G
2,4-Difluoropyridine ≥98.0% (par GC)
2,4-Difluoropyridine
Formule: C₅H₃F₂N
Point d'ébullition: 106°C
Numéro MDL: MFCD04114162
Numéro CAS: 34941-90-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3370527a8eee4efc8940740ae135f56e27e8776&vid=b3370527a8eee4efc8940740ae135f56e27e8776&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité