2,5-Difluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4174-5G D4174-1G
TCIAD4174-5GEA 149 EUR InStock
TCIAD4174-5G TCIAD4174-1G
2,5-Difluoropyridine ≥98.0% (par GC)
2,5-Difluoropyridine
Formule: C₅H₃F₂N
Point d'ébullition: 115°C
Point de fusion: –33°C
Numéro MDL: MFCD04114191
Numéro CAS: 84476-99-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5bd7ce11d3bed4d08c77ee46ac38bed8fef0314&vid=a5bd7ce11d3bed4d08c77ee46ac38bed8fef0314&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité