2-Aminonicotinonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A2443-5G A2443-25G
TCIAA2443-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAA2443-5G TCIAA2443-25G
2-Aminonicotinonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Aminonicotinonitrile
Formule: C₆H₅N₃
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 134 °C
Numéro MDL: MFCD00128867
Numéro CAS: 24517-64-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9025b127635a81943ea62f09ec77916b02476bf9&vid=9025b127635a81943ea62f09ec77916b02476bf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité