Acide 3-(4-bromophényl)propionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3753-5G B3753-1G
TCIAB3753-5GEA 44 EUR InStock
TCIAB3753-5G TCIAB3753-1G
Acide 3-(4-bromophényl)propionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-(4-bromophényl)propionique
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point d'ébullition: 250°C
Numéro MDL: MFCD01310793
Numéro CAS: 1643-30-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93431bd0900a7af76107512b580aa1a0e800d8da&vid=93431bd0900a7af76107512b580aa1a0e800d8da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité