5-Amino-2-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-amine, 2-(Trifluoromethyl)-5-pyridylamine
A1816-5G A1816-1G
TCIAA1816-5GEA 363 EUR InStock
TCIAA1816-5G TCIAA1816-1G
5-Amino-2-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Amino-2-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD01862656
Numéro CAS: 106877-33-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca596482851f9f6cfdcc1c6d055a4afa19692782&vid=ca596482851f9f6cfdcc1c6d055a4afa19692782&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité