1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1896-1GEA 215 EUR InStock
TCIAP1896-1G TCIAP1896-100MG
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD00955936
Numéro CAS: 271-34-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/72/28993172.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité