5-Bromoindazole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3785-5G B3785-1G
TCIAB3785-5GEA 186 EUR InStock
TCIAB3785-5G TCIAB3785-1G
5-Bromoindazole ≥97.0% (par GC)
5-Bromoindazole
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00839493
Numéro CAS: 53857-57-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5be616c9303a4e741fd5fef58bb604c58c536ab&vid=e5be616c9303a4e741fd5fef58bb604c58c536ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité