Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloroformiate de trichlorométhyle

Synonyms: Chloroformic acid trichloromethyl ester, Diphosgene

046973-250G 046973-50G
FLUO046973-250GEA 0 EUR InStock
FLUO046973-250G FLUO046973-50G
Chloroformiate de trichlorométhyle
Chloroformiate de trichlorométhyle


Formule: C₂Cl₄O₂
MW: 197,83 g/mol
Point d'ébullition: 128 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –57 °C
Densité: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00015553
Numéro CAS: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
Merck Index: 13,03368
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité