Sodium férédétate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
E0092-25G E0092-500G
TCIAE0092-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0092-25G TCIAE0092-500G
Sodium férédétate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium férédétate
Formule: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈
Point de fusion: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078215
Numéro CAS: 15708-41-5
EINECS: 239-802-2
Merck Index: 14,04031
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38c1cd68065264e89e88f7d0d33492570c5365f1&vid=38c1cd68065264e89e88f7d0d33492570c5365f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 90.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité